Learn More
Abnova™ Human C1orf181 Full-length ORF (AAH26236.1, 1 a.a. - 470 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16150693
Verfügbar ab: 02-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human C1orf181 Full-length ORF (AAH26236.1, 1 a.a. - 470 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16150693
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16150693
Marke: Abnova™ H00054680P01.25ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MEFAAENEGKSGGGLHSVAEGVRLSPEPGREGVRDLAGAEEFGGGEEGTGLTGIKEIGDGEEGSGQRPEEIPMDLTVVKQEIIDWPGTEGRLAGQWVEQEVEDRPEVKDENAGVLEVKQETDSSLVVKEAKVGEPEVKEEKVKEEVMDWSEVKEEKDNLEIKQEEKFVGQCIKEELMHGECVKEEKDFLKKEIVDDTKVKEEPPINHPVGCKRKLAMSRCETCGTEEAKYRCPRCMRYSCSLPCVKKHKAELTCNGVRDKTAYISIQQFTEMNLLSDYRFLEDVARTADHISRDAFLKRPISNKYMYFMKNRARRQGINLKLLPNGFTKRKENSTFFDKKKQQFCWHVKLQFPQSQAEYIEKRVPDDKTINEILKPYIDPEKSDPVIRQRLKAYIRSQTGVQILMKIEYMQQNLVRYYELDPYKSLLDNLRNKVIIEYPTLHVVLKGSNNDMKVLHQVKSESTKNVGNEN
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH26236.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 54680
Molekulargewicht 80.3kDa
Name C1orf181 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen MEFAAENEGKSGGGLHSVAEGVRLSPEPGREGVRDLAGAEEFGGGEEGTGLTGIKEIGDGEEGSGQRPEEIPMDLTVVKQEIIDWPGTEGRLAGQWVEQEVEDRPEVKDENAGVLEVKQETDSSLVVKEAKVGEPEVKEEKVKEEVMDWSEVKEEKDNLEIKQEEKFVGQCIKEELMHGECVKEEKDFLKKEIVDDTKVKEEPPINHPVGCKRKLAMSRCETCGTEEAKYRCPRCMRYSCSLPCVKKHKAELTCNGVRDKTAYISIQQFTEMNLLSDYRFLEDVARTADHISRDAFLKRPISNKYMYFMKNRARRQGINLKLLPNGFTKRKENSTFFDKKKQQFCWHVKLQFPQSQAEYIEKRVPDDKTINEILKPYIDPEKSDPVIRQRLKAYIRSQTGVQILMKIEYMQQNLVRYYELDPYKSLLDNLRNKVIIEYPTLHVVLKGSNNDMKVLHQVKSESTKNVGNEN
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias BCD1/C1orf181/FLJ20729/FLJ20760/MGC131963/NY-BR-75
Gebräuchliche Bezeichnung ZNHIT6
Gensymbol ZNHIT6
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human C1orf181 Full-length ORF (AAH26236.1, 1 a.a. - 470 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >