Learn More
Abnova™ Human C14orf181 Full-length ORF (AAI48846.1, 1 a.a. - 166 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16150624
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human C14orf181 Full-length ORF (AAI48846.1, 1 a.a. - 166 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16150624
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16150624
Marke: Abnova™ H00400223P01.10ug
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MNTYTRSASFTPKTFTFPLAQNRTSHPTTTSKLKYLGRPSPRRDALQANGEGPEVGPGTEEPAHRLPVGSGSAGEAAASLGTARVRSGRAECTAKLAGDGHARLASAFLHRRAALPPPLGTCRPRLGEGGSAPALGPSPRRGRRVSEGLRDSLPPLGSLTLGKSPK
Spezifikation
Zugriffsnummer AAI48846.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 400223
Molekulargewicht 45.21kDa
Name C14orf181 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen MNTYTRSASFTPKTFTFPLAQNRTSHPTTTSKLKYLGRPSPRRDALQANGEGPEVGPGTEEPAHRLPVGSGSAGEAAASLGTARVRSGRAECTAKLAGDGHARLASAFLHRRAALPPPLGTCRPRLGEGGSAPALGPSPRRGRRVSEGLRDSLPPLGSLTLGKSPK
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FLJ39779
Gebräuchliche Bezeichnung C14orf181
Gensymbol C14orf181
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human C14orf181 Full-length ORF (AAI48846.1, 1 a.a. - 166 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >