Learn More
Abnova™ Human C13orf7 Partial ORF (NP_078822, 1 a.a. - 95 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00079596-Q01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16144243
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MLSHTVRKHLRKTRLELLHKEYEDEIDCLQKEVEELKSKNLSLESQIKTILDPLTLVQGNQNEDKHLVTDNPSKINPETVAEWKKKLRTANEIYE
Spezifikation
Spezifikation
NP_078822
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.19kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MLSHTVRKHLRKTRLELLHKEYEDEIDCLQKEVEELKSKNLSLESQIKTILDPLTLVQGNQNEDKHLVTDNPSKINPETVAEWKKKLRTANEIYE
RUO
RNF219
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
79596
C13orf7 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C13orf7/DKFZp686A01276/DKFZp686N15250/DKFZp686O03173/FLJ13449/FLJ25774
RNF219
Recombinant
wheat germ expression system