missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human C13orf1 Partial ORF (NP_065189, 97 a.a. - 196 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00057213-Q01.10ug

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16129066

  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MHSLVMRNDGALYHNNEEKNRLPANSLPQEGDVVGITYDHVELNVYLNGKNMHCPASGIRGTVYPVVYVDDSAILDCQFSEFYHTPPPGFEKILFEQQIF
Spezifikation

Spezifikation

NP_065189
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MHSLVMRNDGALYHNNEEKNRLPANSLPQEGDVVGITYDHVELNVYLNGKNMHCPASGIRGTVYPVVYVDDSAILDCQFSEFYHTPPPGFEKILFEQQIF
RUO
C13orf1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
57213
C13orf1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CLLD6
C13orf1
Recombinant
wheat germ expression system
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote