Learn More
R&D Systems™ Human C-Reactive Protein/CRP Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
1 Kit
1 Packung (6 Tupfer)
Packungsgröße:
96 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Spezifität | Natural and recombinant human CRP. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 1401 |
| Menge | 1 Kit |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
| Synonym | C-reactive protein, C-reactive protein, pentraxin-related, CRP, MGC88244, pentraxin 1, PTX1MGC149895 |
| Ziel | Human |