Learn More
Abnova™ Human BTN3A2 Full-length ORF (NP_008978.2, 1 a.a. - 334 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16136192
Verfügbar ab: 01-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human BTN3A2 Full-length ORF (NP_008978.2, 1 a.a. - 334 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16136192
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16136192
Marke: Abnova™ H00011118P01.10ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a member of the immunoglobulin superfamily, containing two Ig domains with similarity to Ig variable and Ig constant domains. The gene resides in the juxta-telomeric region of the major histocompatability class 1 locus on chromosome 6 in the seven member BTN cluster, which includes butyrophilin, and three members each of the BTN2 and BTN3 subfamilies. Alternatively spliced transcript variants have been described but their full-length nature has yet to be determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MKMASSLAFLLLNFHVSLLLVQLLTPCSAQFSVLGPSGPILAMVGEDADLPCHLFPTMSAETMELKWVSSSLRQVVNVYADGKEVEDRQSAPYRGRTSILRDGITAGKAALRIHNVTASDSGKYLCYFQDGDFYEKALVELKVAALGSNLHVEVKGYEDGGIHLECRSTGWYPQPQIQWSNAKGENIPAVEAPVVADGVGLYEVAASVIMRGGSGEGVSCIIRNSLLGLEKTASISIADPFFRSAQPWIAALAGTLPILLLLLAGASYFLWRQQKEITALSSEIESEQEMKEMGYAATEREISLRESLQEELKRKKIQYLTRGEESSSDTNKSA
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_008978.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 11118
Molekulargewicht 62.8kDa
Name BTN3A2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias BT3.2/BT3.3/BTF4
Gebräuchliche Bezeichnung BTN3A2
Gensymbol BTN3A2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human BTN3A2 Full-length ORF (NP_008978.2, 1 a.a. - 334 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >