Learn More
Abnova™ Human BTN3A2 Full-length ORF (NP_008978.2, 1 a.a. - 334 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_008978.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 11118
Molekulargewicht 62.8kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16136192
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00011118-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16146192
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00011118-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the immunoglobulin superfamily, containing two Ig domains with similarity to Ig variable and Ig constant domains. The gene resides in the juxta-telomeric region of the major histocompatability class 1 locus on chromosome 6 in the seven member BTN cluster, which includes butyrophilin, and three members each of the BTN2 and BTN3 subfamilies. Alternatively spliced transcript variants have been described but their full-length nature has yet to be determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MKMASSLAFLLLNFHVSLLLVQLLTPCSAQFSVLGPSGPILAMVGEDADLPCHLFPTMSAETMELKWVSSSLRQVVNVYADGKEVEDRQSAPYRGRTSILRDGITAGKAALRIHNVTASDSGKYLCYFQDGDFYEKALVELKVAALGSNLHVEVKGYEDGGIHLECRSTGWYPQPQIQWSNAKGENIPAVEAPVVADGVGLYEVAASVIMRGGSGEGVSCIIRNSLLGLEKTASISIADPFFRSAQPWIAALAGTLPILLLLLAGASYFLWRQQKEITALSSEIESEQEMKEMGYAATEREISLRESLQEELKRKKIQYLTRGEESSSDTNKSA
Spezifikation
Spezifikation
NP_008978.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
62.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BT3.2/BT3.3/BTF4
BTN3A2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
11118
BTN3A2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RUO
BTN3A2