Learn More
Invitrogen™ Humanes BRUCE, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15295359
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 15295359
Marke: Invitrogen™ PEP1454
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Synthetisches Peptid
BRUCE Synthetisches Peptid, PEP-1454, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 17 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem BRUCE überein. PEP-1454 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-34412 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 57448
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q9NR09
Gebräuchliche Bezeichnung Humanes BRUCE
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol BIRC6
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS