Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Alzheimer's)
Artikelnummer. 18280140
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18280140 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18280140 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBL126447
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    912.00 CHF
    862.05 CHF / 0.1 Milligramm
    Sparen 49.95 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Alzheimer's) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tissue Brain
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Membrane Protein - Alzheimers Disease: Brain: Temporal Lobe
Zelluläre Fraktion Membrane
Gewebezustand Alzheimer's
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Produkttyp Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Alzheimer's)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke