Learn More
Human BLVRB (FLR) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143850 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32143850 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2631111Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human BLVRB (FLR) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: BLVRB (FLR) knockout HEK-293T