missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human BLIMP1/PRDM1 Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
BLIMP1/PRDM1 Monoclonal specifically detects BLIMP1/PRDM1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Intracellular Staining by Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | BLIMP1/PRDM1 |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 646702 |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gen-Zugriffsnummer | O75626 |
| Gen-Alias | Beta-interferon gene positive regulatory domain I-binding factor, beta-interferon gene positive-regulatory domain I binding factor, BLIMP-1, BLIMP1MGC118925, blmp-1, B-lymphocyte-induced maturation protein 1, MGC118922, MGC118923, Positive regulatory domain I-binding factor 1, PR domain containing 1, with ZNF domain, PR domain zinc finger protein 1, PR domain-containing protein 1, PRDI-BF1MGC118924, PRDI-binding factor 1, PRDI-binding factor-1, PRDM1, PR-domain zinc finger protein 1, ZNFPR1A1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?