Learn More
Invitrogen™ Human BID ELISA Kit
Beschreibung
Human BID quantitates human BID in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human BID.
BID ist ein Todesagonist, der entweder mit Agonist BAX oder mit Antagonist BCL2 heterodimerisiert. BID ist ein Mitglied der BCL-2-Familie der Zelltodregulatoren. BID ist ein Vermittler von mitochondrialen Schäden, die durch Caspase-8 (CASP8) verursacht werden; CASP8 spaltet dieses kodierte Protein, und der COOH-terminale Teil wird in Mitochondrien übertragen, wo er die Freisetzung von Zytochrom C auslöst. BID ist außerdem ein proapoptotisches Mitglied der Bcl2-Familie. BID kommt in der Regel in einer inaktiven Form im zytosolischen Anteil lebender Zellen vor und wird durch Caspase 8 als Reaktion auf TNF-alpha oder Fas-Ligand gespalten und aktiviert. Sobald BID gespalten ist, transloziert das C-terminale 15 kDa-Fragment von BID (p15) auf Mitochondrien und kann die Zytochrom C-Freisetzung auslösen, was zu Zellapoptose führt. BID dient als direkte molekulare Verbindung zwischen Caspase 8-Aktivierung und mitochondrialer Apoptosemaschinerie.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | 2700049M22Rik; AI875481; apoptotischer d; apoptotischer Todesantagonist; apoptotischer Todesantagonist BID; AU022477; BH3 interagierende Todesantagonistendomäne; Bh3-interagierende Todesantagonistendomäne; BH3-interagierende Todesantagonistendomäne p11; BH3-interagierende Todesantagonistendomäne p13; BH3-interagierende Todesantagonistendomäne p15; Bid; BID Isoform ES(1 b); BID Isoform L(2); BID Isoform Si6; Desmocollin Typ 4; FP497; HGNC:1050; humane BID Codiersequenz; MGC15319; MGC42355; OTTHUMP00000196197; p11 BID; p13 BID; p15 BID; p22 BID |
| Assay-Bereich | 3,2 bis 300 ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 3,2 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P55957. |
| Gensymbol | BID |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |