missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human beta 2-Microglobulin Parameter Assay Kit
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Human beta 2-Microglobulin Parameter Assay Kit quantifies human beta 2-Microglobulin in serum (20 μL), edta plasma (20 μL), heparin plasma (20 μL), urine (10 μL).
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | ELISA |
| Spezifität | Human beta 2 M Levels in Various Samples |
| Gen-ID (Entrez) | 567 |
| Wirtsspezies | Human |
| Menge | 1 Kit |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
| Synonym | B2M, beta 2 Microglobulin, beta chain of MHC class I molecules, beta-2-microglobin, beta-2-microglobulin |
| Ziel | beta 2-Microglobulin |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur