Learn More
Abnova™ Human BCL7A Partial ORF (NP_066273.1, 1 a.a. - 54 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_066273.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 605
Molekulargewicht 31.68kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16135184
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000605-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16125184
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000605-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene is directly involved, with Myc and IgH, in a three-way gene translocation in a Burkitt lymphoma cell line. As a result of the gene translocation, the N-terminal region of the gene product is disrupted, which is thought to be related to the pathogenesis of a subset of high-grade B cell non-Hodgkin lymphoma. The N-terminal segment involved in the translocation includes the region that shares a strong sequence similarity with those of BCL7B and BCL7C. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MSGRSVRAETRSRAKDDIKRVMAAIEKVRKWEKKWVTVGDTSLRIYKWVPVTEP
Spezifikation
Spezifikation
NP_066273.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.68kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BCL7
BCL7A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
605
BCL7A (Human) Recombinant Protein (Q01)
MSGRSVRAETRSRAKDDIKRVMAAIEKVRKWEKKWVTVGDTSLRIYKWVPVTEP
RUO
BCL7A