Learn More
Abnova™ Human BCL7A Partial ORF (NP_066273.1, 1 a.a. - 54 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16135184
Abnova™ Human BCL7A Partial ORF (NP_066273.1, 1 a.a. - 54 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16135184
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16135184
Marke: Abnova™ H00000605Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene is directly involved, with Myc and IgH, in a three-way gene translocation in a Burkitt lymphoma cell line. As a result of the gene translocation, the N-terminal region of the gene product is disrupted, which is thought to be related to the pathogenesis of a subset of high-grade B cell non-Hodgkin lymphoma. The N-terminal segment involved in the translocation includes the region that shares a strong sequence similarity with those of BCL7B and BCL7C. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MSGRSVRAETRSRAKDDIKRVMAAIEKVRKWEKKWVTVGDTSLRIYKWVPVTEP
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_066273.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 605
Molekulargewicht 31.68kDa
Name BCL7A (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen MSGRSVRAETRSRAKDDIKRVMAAIEKVRKWEKKWVTVGDTSLRIYKWVPVTEP
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias BCL7
Gebräuchliche Bezeichnung BCL7A
Gensymbol BCL7A
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human BCL7A Partial ORF (NP_066273.1, 1 a.a. - 54 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >