Learn More
Abnova™ Human BCAR1 Partial ORF (NP_055382, 771 a.a. - 870 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_055382 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 9564 |
Molekulargewicht | 36.74kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16150926
|
Abnova™
H00009564-Q01.25UG |
25 ug |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16140926
|
Abnova™
H00009564-Q01.10UG |
10 ug |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
BCAR1, or CAS, is an Src (MIM 190090) family kinase substrate involved in various cellular events, including migration, survival, transformation, and invasion (Sawada et al., 2006 [PubMed 17129785]).[supplied by OMIM]
Sequence: TNQPPKIFVAHSKFVILSAHKLVFIGDTLSRQAKAADVRSQVTHYSNLLCDLLRGIVATTKAAALQYPSPSAAQDMVERVKELGHSTQQFRRVLGQLAAASpezifikation
NP_055382 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CAS/CAS1/CASS1/CRKAS/P130Cas | |
BCAR1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
9564 | |
BCAR1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
TNQPPKIFVAHSKFVILSAHKLVFIGDTLSRQAKAADVRSQVTHYSNLLCDLLRGIVATTKAAALQYPSPSAAQDMVERVKELGHSTQQFRRVLGQLAAA | |
RUO | |
BCAR1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |