Learn More
Abnova™ Human BCAM Partial ORF (NP_005572, 32 a.a. - 131 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16127481
Abnova™ Human BCAM Partial ORF (NP_005572, 32 a.a. - 131 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16127481
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16127481
Marke: Abnova™ H00004059Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Lutheran blood group glycoprotein is a member of the immunoglobulin superfamily and a receptor for the extracellular matrix protein, laminin. The protein contains five, N-terminus, extracellular immunoglobulin domains, a single transmembrane domain, and a short, C-terminal cytoplasmic tail. This protein may play a role in epithelial cell cancer and in vaso-occlusion of red blood cells in sickle cell disease. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: EVRLSVPPLVEVMRGKSVILDCTPTGTHDHYMLEWFLTDRSGARPRLASAEMQGSELQVTMHDTRGRSPPYQLDSQGRLVLAEAQVGDERDYVCVVRAGA
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005572
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4059
Molekulargewicht 36.74kDa
Name BCAM (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen EVRLSVPPLVEVMRGKSVILDCTPTGTHDHYMLEWFLTDRSGARPRLASAEMQGSELQVTMHDTRGRSPPYQLDSQGRLVLAEAQVGDERDYVCVVRAGA
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias AU/CD239/LU/MSK19
Gebräuchliche Bezeichnung BCAM
Gensymbol BCAM
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human BCAM Partial ORF (NP_005572, 32 a.a. - 131 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >