Learn More
Invitrogen™ Humanes BANP, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15225149
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 15225149
Marke: Invitrogen™ PEP1144
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Synthetisches Peptid
BANP Synthetisches Peptid, PEP-1144, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 14 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem BANP überein. PEP-1144 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 21030 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 54971
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q8N9N5
Gebräuchliche Bezeichnung Human BANP
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol BANP
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS