Learn More
Abnova™ Human BANP Full-length ORF (NP_060339.2, 1 a.a. - 469 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_060339.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 54971
Molekulargewicht 77.6kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16150993
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00054971-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16160993
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00054971-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein that binds to matrix attachment regions. The protein functions as a tumor suppressor and cell cycle regulator. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. [provided by RefSeq]
Sequence: MMSEHDLADVVQIAVEDLSPDHPVVLENHVVTDEDEPALKRQRLEINCQDPSIKSFLYSINQTICLRLDSIEAKLQALEATCKSLEEKLDLVTNKQHSPIQVPMVAGSPLGATQTCNKVRCAVPGRRQNTIVVKVPGQEDSHHEDGESGSEASDSVSSCGQAGSQSIGSNVTLITLNSEEDYPNGTWLGDENNPEMRVRCAIIPSDMLHISTNCRTAEKMALTLLDYLFHREVQAVSNLSGQGKHGKKQLDPLTIYGIRCHLFYKFGITESDWYRIKQSIDSKCRTAWRRKQRGQSLAVKSFSRRTPNSSSYCPSEPMMSTPPPASELPQPQPQPQALHYALANAQQVQIHQIGEDGQVQVIPQGHLHIAQVPQGEQVQITQDSEGNLQIHHVGQDGQVLQGAQLIAVASSDPAAAGVDGSPLQGSDIQVQYVQLAPVSDHTAGAQTAEALQPTLQPEMQLEHGAIQIQ
Spezifikation
Spezifikation
NP_060339.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
77.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BEND1/DKFZp761H172/FLJ10177/FLJ20538/SMAR1/SMARBP1
BANP
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
54971
BANP (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RUO
BANP