Learn More
Abnova™ Human BACE2 Partial ORF (NP_036237, 306 a.a. - 395 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_036237
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 25825
Molekulargewicht 35.64kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16117792
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00025825-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16127792
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00025825-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Cerebral deposition of amyloid beta peptide is an early and critical feature of Alzheimer's disease and a frequent complication of Down syndrome. Amyloid beta peptide is generated by proteolytic cleavage of amyloid precursor protein by 2 proteases, one of which is the protein encoded by this gene. This gene localizes to the 'Down critical region' of chromosome 21. The encoded protein, a member of the peptidase A1 protein family, is a type I integral membrane glycoprotein and aspartic protease. Three transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: TTLLRLPQKVFDAVVEAVARASLIPEFSDGFWTGSQLACWTNSETPWSYFPKISIYLRDENSSRSFRITILPQLYIQPMMGAGLNYECYR
Spezifikation
Spezifikation
NP_036237
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AEPLC/ALP56/ASP1/ASP21/BAE2/CDA13/CEAP1/DRAP
BACE2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
25825
BACE2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
TTLLRLPQKVFDAVVEAVARASLIPEFSDGFWTGSQLACWTNSETPWSYFPKISIYLRDENSSRSFRITILPQLYIQPMMGAGLNYECYR
RUO
BACE2