Learn More
Abnova™ Human B4GAT1 Partial ORF (NP_006867.1, 316 a.a. - 415 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16133586
Abnova™ Human B4GAT1 Partial ORF (NP_006867.1, 316 a.a. - 415 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16133586
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16133586
Marke: Abnova™ H00011041Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a member of the beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase family. This enzyme is a type II transmembrane protein. It is essential for the synthesis of poly-N-acetyllactosamine, a determinant for the blood group i antigen. [provided by RefSeq]
Sequence: AYVVPWQDPWEPFYVAGGKVPTFDERFRQYGFNRISQACELHVAGFDFEVLNEGFLVHKGFKEALKFHPQKEAENQHNKILYRQFKQELKAKYPNSPRRC
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006867.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 11041
Molekulargewicht 36.74kDa
Name B4GAT1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen AYVVPWQDPWEPFYVAGGKVPTFDERFRQYGFNRISQACELHVAGFDFEVLNEGFLVHKGFKEALKFHPQKEAENQHNKILYRQFKQELKAKYPNSPRRC
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias B3GN-T1/B3GNT6/BETA3GNTI/iGAT/iGNT
Gebräuchliche Bezeichnung B4GAT1
Gensymbol B4GAT1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human B4GAT1 Partial ORF (NP_006867.1, 316 a.a. - 415 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >