Learn More
Abnova™ Human B4GAT1 Partial ORF (NP_006867.1, 316 a.a. - 415 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006867.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 11041
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16143586
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00011041-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16133586
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00011041-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase family. This enzyme is a type II transmembrane protein. It is essential for the synthesis of poly-N-acetyllactosamine, a determinant for the blood group i antigen. [provided by RefSeq]
Sequence: AYVVPWQDPWEPFYVAGGKVPTFDERFRQYGFNRISQACELHVAGFDFEVLNEGFLVHKGFKEALKFHPQKEAENQHNKILYRQFKQELKAKYPNSPRRC
Spezifikation
Spezifikation
NP_006867.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
B3GN-T1/B3GNT6/BETA3GNTI/iGAT/iGNT
B4GAT1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
11041
B4GAT1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
AYVVPWQDPWEPFYVAGGKVPTFDERFRQYGFNRISQACELHVAGFDFEVLNEGFLVHKGFKEALKFHPQKEAENQHNKILYRQFKQELKAKYPNSPRRC
RUO
B4GAT1