missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human ATRIP Antibody, R&D Systems™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke: R&D Systems AF1579
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ATRIP Polyclonal specifically detects ATRIP in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
Spezifikation
| ATRIP | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Q8WXE1 | |
| ATRIP | |
| E. coli-derived recombinant human ATRIP Glu461-Gly791 Accession # Q8WXE1 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects endogenous human ATRIP in Western blots. | |
| Human | |
| IgG |
| Western Blot | |
| LYOPH | |
| Western Blot 1 ug/mL | |
| AGS1, ATM and Rad3-related-interacting protein, ATR interacting protein, ATR-interacting protein, DKFZp762J2115, FLJ12343, MGC20625, MGC21482, MGC26740, TREX1 | |
| Sheep | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 84126 | |
| Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur