Learn More
Abnova™ Human ATPAF1 Partial ORF (NP_073582, 219 a.a. - 328 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129706
Abnova™ Human ATPAF1 Partial ORF (NP_073582, 219 a.a. - 328 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16129706
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16129706
Marke: Abnova™ H00064756Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes an assembly factor for the F(1) component of the mitochondrial ATP synthase. This protein binds specifically to the F1 beta subunit and is thought to prevent this subunit from forming nonproductive homooligomers during enzyme assembly. Alternatively spliced transcript variants have been identified, but the biological validity of some of these variants has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: LHFTALINIQTRGEAAASQLILYHYPELKEEKGIVLMTAEMDSTFLNVAEAQCIANQVQLFYATDRKETYGLVETFNLRPNEFKYMSVIAELEQSGLGAELKCAQNQNKT
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_073582
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 64756
Molekulargewicht 37.84kDa
Name ATPAF1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen LHFTALINIQTRGEAAASQLILYHYPELKEEKGIVLMTAEMDSTFLNVAEAQCIANQVQLFYATDRKETYGLVETFNLRPNEFKYMSVIAELEQSGLGAELKCAQNQNKT
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias ATP11/ATP11p/FLJ22351/MGC88060
Gebräuchliche Bezeichnung ATPAF1
Gensymbol ATPAF1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ATPAF1 Partial ORF (NP_073582, 219 a.a. - 328 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >