Learn More
Abnova™ Human ATP8B4 Partial ORF (NP_079113.2, 401 a.a. - 488 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16130117
Verfügbar ab: 27-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human ATP8B4 Partial ORF (NP_079113.2, 401 a.a. - 488 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16130117
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16130117
Marke: Abnova™ H00079895Q01.25ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: IMTFKRCSINGRIYGEVHDDLDQKTEITQEKEPVDFSVKSQADREFQFFDHHLMESIKMGDPKVHEFLRLLALCHTVMSEENSAGELI
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_079113.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 79895
Molekulargewicht 35.42kDa
Name ATP8B4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen IMTFKRCSINGRIYGEVHDDLDQKTEITQEKEPVDFSVKSQADREFQFFDHHLMESIKMGDPKVHEFLRLLALCHTVMSEENSAGELI
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias ATPIM
Gebräuchliche Bezeichnung ATP8B4
Gensymbol ATP8B4
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ATP8B4 Partial ORF (NP_079113.2, 401 a.a. - 488 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >