Learn More
Abnova™ Human ASRGL1 Partial ORF (NP_079356, 187 a.a. - 296 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16130187
Abnova™ Human ASRGL1 Partial ORF (NP_079356, 187 a.a. - 296 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16130187
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16130187
Marke: Abnova™ H00080150Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: GGIVNKMVGRVGDSPCLGAGGYADNDIGAVSTTGHGESILKVNLARLTLFHIEQGKTVEEAADLSLGYMKSRVKGLGGLIVVSKTGDWVAKWTSTSMPWAAAKDGKLHFG
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_079356
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 80150
Molekulargewicht 37.84kDa
Name ASRGL1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen GGIVNKMVGRVGDSPCLGAGGYADNDIGAVSTTGHGESILKVNLARLTLFHIEQGKTVEEAADLSLGYMKSRVKGLGGLIVVSKTGDWVAKWTSTSMPWAAAKDGKLHFG
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias ALP/ALP1/FLJ22316
Gebräuchliche Bezeichnung ASRGL1
Gensymbol ASRGL1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ASRGL1 Partial ORF (NP_079356, 187 a.a. - 296 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >