missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Arylsulfatase A/ARSA Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18750688
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18750688 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18750688 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. AF2485SP

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

Arylsulfatase A/ARSA Polyclonal specifically detects Arylsulfatase A/ARSA in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Arylsulfatase A/ARSA
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer AAH14210
Gen-Alias ARSA, arylsulfatase A, ASA, Cerebroside 3-sulfatase, cerebroside-sulfatase, EC 3.1.6, EC 3.1.6.8, MLD
Gensymbole ARSA
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ARSA Arg19-Ala507 Accession # AAH14210
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 410
Testspezifität Detects human ARSA in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 30% cross-reactivity with recombinant mouse ARSA is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.