Learn More
Abnova™ Human ARNTL2 Partial ORF (NP_064568, 285 a.a. - 379 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00056938-Q01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16122363
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: RIKSCKISVKEEHGCLPNSKKKEHRKFYTIHCTGYLRSWPPNIVGMEEERNSKKDNSNFTCLVAIGRLQPYIVPQNSGEINVKPTEFITRFAVNG
Spezifikation
Spezifikation
NP_064568
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.19kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RIKSCKISVKEEHGCLPNSKKKEHRKFYTIHCTGYLRSWPPNIVGMEEERNSKKDNSNFTCLVAIGRLQPYIVPQNSGEINVKPTEFITRFAVNG
RUO
ARNTL2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
56938
ARNTL2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BMAL2/CLIF/MGC149671/MGC149672/MOP9/PASD9/bHLHe6
ARNTL2
Recombinant
wheat germ expression system