Learn More
Abnova™ Human ARL6IP6 Full-length ORF (NP_689735.1, 1 a.a. - 226 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00151188-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16128653
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MSFAESGWRSALRRRGPGTPGPVARPSYSSFTQGDSWGEGEVDEEEGCDQVARDLRAEFSAGAWSEPRKRSVLPPDGNGSPVLPDKRNGIFPAAAGSRAQPRRWPVQVLSILCSLLFAILLAFLLAIAYLIVKELHAENLKNEDDVDTGLLGFWTLLIISLTAGFSCCSFSWTVTYFDSFEPGMFPPTPLSPARFKKLTGHSFHMGYSMAILNGIVAALTVAWCLM
Spezifikation
Spezifikation
NP_689735.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
51.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
RUO
ARL6IP6
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
151188
ARL6IP6 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC33864/PFAAP1
ARL6IP6
Recombinant
wheat germ expression system