Learn More
Abnova™ Human ARL11 Full-length ORF (NP_612459.1, 1 a.a. - 196 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke: Abnova™ H00115761-P01.25ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sequence: MGSVNSRGHKAEAQVVMMGLDSAGKTTLLYKLKGHQLVETLPTVGFNVEPLKAPGHVSLTLWDVGGQAPLRASWKDYLEGTDILVYVLDSTDEARLPESAAELTEVLNDPNMAGVPFLVLANKQEAPDALPLLKIRNRLSLERFQDHCWELRGCSALTGEGLPEALQSLWSLLKSRSCMCLQARAHGAERGDSKRSSpezifikation
NP_612459.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
47.8kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
25 μg | |
RUO | |
ARL11 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
115761 | |
ARL11 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ARLTS1/FLJ33930/MGC17429 | |
ARL11 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human ARL11 Full-length ORF (NP_612459.1, 1 a.a. - 196 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal > 25μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur