missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Human Apolipoprotein E4 ELISA Kit

Artikelnummer. 32114994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 384 Tests
1 x 96 Tests
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
384 Tests
96 Tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32114994 10 x 96 Tests 96 Tests
32111992 1 x 96 Tests 96 Tests
32111600 1 x 384 Tests 384 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32114994 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab31893910x96Tests
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Apolipoprotein E4 ELISA Kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human Apolipoprotein E4 with a sensitivity of 366.056 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step.

Human Apolipoprotein E4 ELISA Kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human Apolipoprotein E4 with a sensitivity of 366.056 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step.

- Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout : works on any standard plate reader
- Different formats for different needs: 10x96 plates for bulk orders and 384-well plate for higher throughput
- Design your own immunoassay: we also offer the conjugation-ready antibody pair

The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement

Spezifikation

Assay-Bereich 937.5 to 60000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 366.056 pg/mL
Inhalt und Lagerung 4°C
Nachweisbare Analyten APOE (Apolipoprotein E)
Assay Human Apolipoprotein E4 ELISA Kit
Nachweisverfahren Colorimetric
Immunassay-Kit-Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp Sandwich ELISA
Probentyp Cell Culture Supernatant, Plasma (Citrate), Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Ausreichend für 10 x 96 Tests
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen APOE
Immunassay-Kit-Klasse RUO
Inkubationszeit 60 minutes
Messbereich 937.5 to 60000 pg/mL
Protein APOE
Bestimmungsbereich 937.5 to 60000 pg/mL
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Versandbedingung Blue Ice
Ziel APOE (Apolipoprotein E)
Name Ziel-Kit APOE (Apolipoprotein E)
Prüfzeit 90 minutes
Gesamte Assay-Zeit 90 minutes
Nachweisgrenze 937.5 pg/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.