missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Apolipoprotein E R2 (NP_004622) VersaClone cDNA
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Beschreibung
- The Human Apolipoprotein E R2 (NP_004622) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Apolipoprotein E R2/ApoE R2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
- The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
- The Apolipoprotein E R2/ApoE R2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | hApolipoprotein E R2 |
| Zugriffsnummer | NP_004622 |
| Konzentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Gen-ID (Entrez) | 7804 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20 to -80°C |
| Spezies | Human |
| Menge | 10 μg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur