missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Apolipoprotein A1 Rapid ELISA Kit

Artikelnummer. 31921251
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
31921251 96 Tests 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31921251 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EELR142
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA

The Human Apolipoprotein A1 Rapid ELISA Kit quantitates ApoA1 in serum and plasma.

Apolipoprotein A-1 (apo A-1) in human plasma is a major protein component of high density lipoprotein (HDL). The molecular mass is 24 kDa. Apo A-1 is a cofactor for enzymes involved in the normal turnover of cholesterol and is produced in the liver. Plasma concentration is 270-380 mg/100 mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P02647
Assay-Bereich 3.13-200
Assay-Empfindlichkeit: 1.88 ng/mL
Immunassay-Kit-Format Coated ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Geräte) Absorbance Microplate Reader
Gen-Alias 1-Sep; 2-Sep; Alp-1; Apo a; APO A1; apo A-1; APO I; apo(a); APOA1; Apoa-1; ApoAI; Apo-AI; apoA-I; Apolipoprotein; Apolipoprotein A1; apolipoprotein A-1; Apolipoprotein AI; apolipoprotein A-I; apolipoprotein A-I precursor; Apolipoprotein A-I(1-242); Brp-14; Ltw-1; Lvtw-1; MGC102525; MGC117399; MGC124929; preproapolipoprotein A-I; prepro-apolipoprotein-AI; ProapoA-I; Proapolipoprotein A-I; Sep-1; Sep2; Sep-2; Truncated apolipoprotein A-I; Udpgt; Ugt1; Ugt1a71-Sep; 2-Sep; Alp-1; Apo a; APO A1; apo A-1; APO I; apo(a); APOA1; Apoa-1; ApoAI; Apo-AI; apoA-I; Apolipoprotein; Apolipoprotein A1; apolipoprotein A-1; Apolipoprotein AI; apolipoprotein A-I; apolipoprotein A-I precursor; Apolipoprotein A-I(1-242); Brp-14; Ltw-1; Lvtw-1; MGC102525; MGC117399; MGC124929; preproapolipoprotein A-I; prepro-apolipoprotein-AI; ProapoA-I; Proapolipoprotein A-I; Sep-1; Sep2; Sep-2; Truncated apolipoprotein A-I; Udpgt; Ugt1; Ugt1a7;
Gen-ID (Entrez) 335
Gensymbol APOA1
Interassay-VK <10%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Pre-coated 96 well plate, Standard, HRP Conjugate, Standard & Sample Diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer, Standard, HRP Conjugate, Standard and Sample Diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Versandbedingung Wet Ice
Lagerungsbedingungen Refer to product documentation for component specific storage temperature.
Ziel ApoA1
Prüfzeit 15 min
Gesamte Assay-Zeit 1 hr 30 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.