missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human APOH native Protein from human plasma

Artikelnummer. 16212270
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16212270

Marke: Abnova™ P5333.500ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Used for SDS-PAGE

Apolipoprotein H has been implicated in a variety of physiologic pathways including lipoprotein metabolism, coagulation, and the production of antiphospholipid autoantibodies. APOH may be a required cofactor for anionic phospholipid binding by the antiphospholipid autoantibodies found in sera of many patients with lupus and primary antiphospholipid syndrome, but it does not seem to be required for the reactivity of antiphospholipid autoantibodies associated with infections. [provided by RefSeq]

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung Lyophilized from 0.01M ammonium bicarbonate
Gen-ID (Entrez) 350
Name APOH (Human) Native Protein
Vorbereitungsmethode Native protein purified from fresh, pooled human plasma
Reinigungsverfahren Chromatography
Menge 500 μg
Lagerungsbedingungen Store at -20°C or lower on dry atmosphere. After reconstitution with aqueous buffer, store at 2-8°C no longer than 4 weeks.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias B2G1/BG
Gebräuchliche Bezeichnung APOH
Gensymbol APOH
Spezies Human
Proteinmarkierung None
Expressionssystem Native protein purified from fresh, pooled human plasma
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥98% by SDS-PAGE
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt