Learn More
Invitrogen™ Humanes ApoA1, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1280
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
ApoA1 synthetisches Peptid, PEP-1280, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 19 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem Apolipoprotein A1 überein. PEP-1280 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-21166 verwendet werden.Spezifikation
335 | |
gereinigt | |
ApoA1 human | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P02647 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
APOA1 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |