Learn More
Abnova™ Human APLP1 Partial ORF (AAH12889, 523 a.a. - 625 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH12889
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 333
Molekulargewicht 36.96kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16121691
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000333-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16131691
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000333-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the highly conserved amyloid precursor protein gene family. The encoded protein is a membrane-associated glycoprotein that is cleaved by secretases in a manner similar to amyloid beta A4 precursor protein cleavage. This cleavage liberates an intracellular cytoplasmic fragment that may act as a transcriptional activator. The encoded protein may also play a role in synaptic maturation during cortical development. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: LPKGSTEQDAASPEKEKMNPLEQYERKVNASVPRGFPFHSSEIQRDELAPAGTGVSREAVSGLLIMGAGGGSLIVLSMLLLRRKKPYGAISHGVVEVDPMLTL
Spezifikation
Spezifikation
AAH12889
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.96kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
APLP
APLP1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
333
APLP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LPKGSTEQDAASPEKEKMNPLEQYERKVNASVPRGFPFHSSEIQRDELAPAGTGVSREAVSGLLIMGAGGGSLIVLSMLLLRRKKPYGAISHGVVEVDPMLTL
RUO
APLP1