Learn More
Abnova™ Human APG5L Partial ORF (AAH02699, 176 a.a. - 275 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16130776
Abnova™ Human APG5L Partial ORF (AAH02699, 176 a.a. - 275 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16130776
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16130776
Marke: Abnova™ H00009474Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: PAEENGFRYIPFRIYQTTTERPFIQKLFRPVAADGQLHTLGDLLKEVCPSAIDPEDGEKKNQVMIHGIEPMLETPLQWLSEHLSYPDNFLHISIIPQPTD
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH02699
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9474
Molekulargewicht 36.63kDa
Name APG5L (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen PAEENGFRYIPFRIYQTTTERPFIQKLFRPVAADGQLHTLGDLLKEVCPSAIDPEDGEKKNQVMIHGIEPMLETPLQWLSEHLSYPDNFLHISIIPQPTD
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias APG5/APG5-LIKE/APG5L/ASP/hAPG5
Gebräuchliche Bezeichnung ATG5
Gensymbol ATG5
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human APG5L Partial ORF (AAH02699, 176 a.a. - 275 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >