Learn More
Abnova™ Human APBB1IP Full-length ORF (ENSP00000349237, 1 a.a. - 172 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00054518-P02.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16120613
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MGESSEDIDQMFSTLLGEMDLLTQSLGVDTLPPPDPNPPRAEFNYSVGFKDLNESLNALEDQDLDALMADLVADISEAEQRTIQAQKESLQNQHHSASLQASIFSGAASLGYGTNVAATGISQYEDDLPPPPADPVLDLPLPPPPPEPLSQVSMWDQRWQDHQPLLPITDVP
Spezifikation
Spezifikation
ENSP00000349237
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
45.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
RUO
APBB1IP
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
54518
APBB1IP (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
INAG1/PREL1/RARP1/RIAM
APBB1IP
Recombinant
wheat germ expression system