Learn More
Abnova™ Human APBB1IP Full-length ORF (ENSP00000349237, 1 a.a. - 172 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16130613
Verfügbar ab: 09-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human APBB1IP Full-length ORF (ENSP00000349237, 1 a.a. - 172 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16130613
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16130613
Marke: Abnova™ H00054518P02.25ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MGESSEDIDQMFSTLLGEMDLLTQSLGVDTLPPPDPNPPRAEFNYSVGFKDLNESLNALEDQDLDALMADLVADISEAEQRTIQAQKESLQNQHHSASLQASIFSGAASLGYGTNVAATGISQYEDDLPPPPADPVLDLPLPPPPPEPLSQVSMWDQRWQDHQPLLPITDVP
Spezifikation
Zugriffsnummer ENSP00000349237
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 54518
Molekulargewicht 45.1kDa
Name APBB1IP (Human) Recombinant Protein (P02)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias INAG1/PREL1/RARP1/RIAM
Gebräuchliche Bezeichnung APBB1IP
Gensymbol APBB1IP
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human APBB1IP Full-length ORF (ENSP00000349237, 1 a.a. - 172 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >