missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human AOC3 Partial ORF (NP_003725, 351 a.a. - 450 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

361.00 CHF - 547.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_003725
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 8639
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16138935
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008639-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16128935
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008639-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Copper amine oxidases catalyze the oxidative conversion of amines to aldehydes in the presence of copper and quinone cofactor. The product is a major protein on the adipocyte plasma membrane. It has adhesive properties and also has functional monoamine oxidase activity. A pseudogene for this gene has been discribed and is located approximately 9-kb downstream. [provided by RefSeq]

Sequence: DVRFQGERLVYEISLQEALAIYGGNSPAAMTTRYVDGGFGMGKYTTPLTRGVDCPYLATYVDWHFLLESQAPKTIRDAFCVFEQNQGLPLRRHHSDLYSH
Spezifikation

Spezifikation

NP_003725
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HPAO/SSAO/VAP-1/VAP1
AOC3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8639
AOC3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
DVRFQGERLVYEISLQEALAIYGGNSPAAMTTRYVDGGFGMGKYTTPLTRGVDCPYLATYVDWHFLLESQAPKTIRDAFCVFEQNQGLPLRRHHSDLYSH
RUO
AOC3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications