Learn More
Human ANXA11 (Annexin-11) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32147399 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32147399 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2587821Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human ANXA11 (Annexin-11) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ANXA11 (Annexin-11) knockout HEK-293T