Learn More
Abnova™ Human ANTXR1 Partial ORF (NP_115584.1, 201 a.a. - 305 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_115584.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 84168
Molekulargewicht 37.29kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16160657
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00084168-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16150657
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00084168-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a type I transmembrane protein and is a tumor-specific endothelial marker that has been implicated in colorectal cancer. The encoded protein has been shown to also be a docking protein or receptor for Bacillus anthracis toxin, the causative agent of the disease, anthrax. The binding of the protective antigen (PA) component, of the tripartite anthrax toxin, to this receptor protein mediates delivery of toxin components to the cytosol of cells. Once inside the cell, the other two components of anthrax toxin, edema factor (EF) and lethal factor (LF) disrupt normal cellular processes. Three alternatively spliced variants that encode different protein isoforms have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: VNDGFQALQGIIHSILKKSCIEILAAEPSTICAGESFQVVVRGNGFRHARNVDRVLCSFKINDSVTLNEKPFSVEDTYLLCPAPILKEVGMKAALQVSMNDGLSF
Spezifikation
Spezifikation
NP_115584.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.29kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ATR/FLJ10601/FLJ11298/FLJ21776/TEM8
ANTXR1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
84168
ANTXR1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
VNDGFQALQGIIHSILKKSCIEILAAEPSTICAGESFQVVVRGNGFRHARNVDRVLCSFKINDSVTLNEKPFSVEDTYLLCPAPILKEVGMKAALQVSMNDGLSF
RUO
ANTXR1