Learn More
Abnova™ Human ANKRD37 Full-length ORF (NP_859077.1, 1 a.a. - 158 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_859077.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 353322
Molekulargewicht 43.3kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16130334
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00353322-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
16140334
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Abnova™
H00353322-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
Description
Description
Sequence: MLLLDCNPEVDGLKHLLETGASVNAPPDPCKQSPVHLAAGSGLACFLLWQLQTGADLNQQDVLGEAPLHKAAKVGSLECLSLLVASDAQIDLCNKNGQTAEDLAWSCGFPDCAKFLTTIKCMQTIKASEHPDRNDCVAVLRQKRSLGSVENTSGKRKC
Spécification
Spécification
NP_859077.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
43.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Lrp2bp/MGC111507
ANKRD37
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
353322
ANKRD37 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RUO
ANKRD37
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats