missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ Alzheimer-Array, Mensch
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
4 cards
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Es sind zwei TaqMan™ Alzheimer-Arrays erhältlich, eines für Menschen und eines für Mäuse.
- Die Maus-Assays folgen eng dem Human-Panel und stammen aus orthologenen Genen der Humanassays.
- Das Human-Panel enthält 94 Testassays und zwei endogene Kontrollen (18S und HPRT1).
- Das Maus-Panel verfügt über 92 Assays und vier Kontrollen (18S, actb, hprt1 und ipo8).
- Jede Karte enthält eine ausgewählte Gruppe an TaqMan™ Genen
- Expressionsassays, versandfertig vorkonfiguriert in einem Mikrofluidik-Array
- TaqMan™ Arrays sind in kostengünstigen Paketen mit je vier Karten erhältlich, mit denen Sie Ihren Arbeitsablauf vereinfachen können, ohne Ihr Budget zu sprengen
- Konsistente, zuverlässige Daten für Proben, Studien und Labors
Die richtigen Targets
- TaqMan™ Genexpressions-Assays für TaqMan™ Alzheimer-Arrays basieren auf der 'Amyloid-Hypothese’
- Wir haben Gene ausgewählt, die an APP-Prozessen beteiligt sind, die Aβ erzeugen und Gene enthalten, die in mehreren nachgeschalteten Schritten der Aβ-Aggregation, Tau-Hyperphosphorylierung, Excitotoxizität, Entzündung, Oxidation und Mikrogliaaktivierung involviert sind
- Wir haben auch Assays für Gene ergänzt, die an der Cholesterinbiosynthese beteiligt sind, da ein Zusammenhang zwischen hohem Cholesterin und einem erhöhten Risiko für AD3 besteht.
- Zahlreiche Berichte über Gene, die mit AD-Pathologie, Biochemie und Genetik in Verbindung gebracht werden, sind ebenfalls enthalten
Einfach zu laden und durchzuführen
- Die Verwendung des TaqMan™ Arrays ist schnell und einfach.
- Die Mikrofluidik-Technologie nutzt 8 Probenladeanschlüsse, von denen jeder mit 48 Reaktionswells verbunden ist
- Pipettieren Sie einfach Ihre Probe (vorgemischt mit TaqMan™ Universal-PCR-Mastermix) in jeden Probenladeanschluss, und zentrifugieren Sie sie kurz
- Innerhalb weniger Minuten ist Ihr 384-Well-TaqMan™ Array bereit für die Ausführung auf dem 7900HT Fast Echtzeit-PCR-System
Ideale Screening-Technologie
- TaqMan™ Arrays sind ideal für wissenschaftliche Screening-Anwendungen, von Biomarker- und Toxikologie-Screenings bis hin zu Pathway- und Disease-Set-Analysen
- Diese Arrays sind Teil einer Sammlung von TaqMan™ Arrays, die mit minimalem Aufwand eine Analyse von Hunderten von TaqMan™ Assays zur Genexpression auf einem Array ermöglichen.
- TaqMan™ Genexpressions-Assays sind vorgeladen, sodass Sie Proben und Laborstandorte standardisieren und gleichzeitig Reproduzierbarkeit, Genauigkeit und Empfindlichkeit beibehalten können
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Getrocknet |
| Format | 384-Well-Mikrofluidik-Karte |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7900HT Fast-System |
| Interne Sondenmodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoriszierender Quencher (3'), FAM (5') |
| Marker oder Farbstoff | FAM |
| Produktlinie | TaqMan |
| Menge | 4 cards |
| Forschungskategorie | Biomarkerbezogene Pathway(s), Neurobiologie |
| Spezies | Human |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur