Learn More
Abnova™ Human ALS2CR7 Full-length ORF (AAH38807.1, 1 a.a. - 349 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH38807.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 65061
Molekulargewicht 66kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16133873
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00065061-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16123873
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00065061-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MTSFHPRGLQAARAQKFKSKRPRSNSDCFQEEDLRQGFQWRKSLPFGAASSYLNLEKLGEGSYATVYKGISRINGQLVALKVISMNAEEGVPFTAIREASLLKGLKHANIVLLHDIIHTKETLTFVFEYMHTDLAQYMSQHPGGLHPHNVRLFMFQLLRGLAYIHHQHVLHRDLKPQNLLISHLGELKLADFGLARAKSIPSQTYSSEVVTLWYRPPDALLGATEYSSELDIWGAGCIFIEMFQGQPLFPGVSNILEQLEKIWEVLGVPTEDTWPGVSKLPNYNPEWFPLPTPRSLHVVWNRLGRVPEAEDLASQMLKGFPRDRVSAQEALVHDYFSALPSQLYQLPDE
Spezifikation
Spezifikation
AAH38807.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
66kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MTSFHPRGLQAARAQKFKSKRPRSNSDCFQEEDLRQGFQWRKSLPFGAASSYLNLEKLGEGSYATVYKGISRINGQLVALKVISMNAEEGVPFTAIREASLLKGLKHANIVLLHDIIHTKETLTFVFEYMHTDLAQYMSQHPGGLHPHNVRLFMFQLLRGLAYIHHQHVLHRDLKPQNLLISHLGELKLADFGLARAKSIPSQTYSSEVVTLWYRPPDALLGATEYSSELDIWGAGCIFIEMFQGQPLFPGVSNILEQLEKIWEVLGVPTEDTWPGVSKLPNYNPEWFPLPTPRSLHVVWNRLGRVPEAEDLASQMLKGFPRDRVSAQEALVHDYFSALPSQLYQLPDE
RUO
PFTK2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
65061
ALS2CR7 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ALS2CR7
PFTK2
Recombinant
wheat germ expression system