Learn More
Abnova™ Human ALPK1 Partial ORF (NP_079420.2, 1147 a.a. - 1242 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_079420.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 80216 |
Molekulargewicht | 36.3kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16130217
|
Abnova™
H00080216-Q01.25UG |
25 ug |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16120217
|
Abnova™
H00080216-Q01.10UG |
10 ug |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Unlike most eukaryotic kinases, alpha kinases, such as LAK, recognize phosphorylation sites in which the surrounding peptides have an alpha-helical conformation.[supplied by OMIM]
Sequence: VVKTEYKATEYGLAYGHFSYEFSNHRDVVVDLQGWVTGNGKGLIYLTDPQIHSVDQKVFTTNFGKRGIFYFFNNQHVECNEICHRLSLTRPSMEKPSpezifikation
NP_079420.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.3kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
8430410J10Rik/FLJ22670/KIAA1527/LAK | |
ALPK1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
80216 | |
ALPK1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
VVKTEYKATEYGLAYGHFSYEFSNHRDVVVDLQGWVTGNGKGLIYLTDPQIHSVDQKVFTTNFGKRGIFYFFNNQHVECNEICHRLSLTRPSMEKP | |
RUO | |
ALPK1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |