Learn More
Invitrogen™ Human Alpha-Galactosidase A/GLA ELISA Kit
Artikelnummer. 17184503
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 17184503
Marke: Invitrogen™ EH21RB
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
Human Alpha-Galactosidase A/GLA quantitates human Alpha-Galactosidase A/GLA in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Alpha-Galactosidase A/GLA.
Dieses Gen codiert ein homodimeres Glykoprotein, das die terminalen alpha-Galactosyl-Anteile aus Glykolipiden und Glykoproteinen hydrolysiert. Dieses Enzym hydrolysiert vorwiegend Globotriaosylceramid und kann die Hydrolyse von Melibiose zu Galactose und Glucose katalysieren. Unterschiedliche Mutationen dieses Gens beeinflussen die Synthese, Verarbeitung und Stabilität dieses Enzyms und verursachen Morbus Fabry, eine seltene Lysosomale Speicherkrankheit, die durch fehlenden Katabolismus von alpha-D-Galactosyl-Glykolipid-Anteilen entsteht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Agalsidase; agalsidase alfa; Ags; Alpha-D-galactosidase A; alpha-D-galactoside galactohydrolase; alpha-D-galactoside galactohydrolase 1; alpha-gal A; alpha-galactosidase A; GALA; galactosidase alpha; galactosidase, alpha; GLA; melibiase
Assay-Bereich 45 bis 10.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 45 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P06280.
Gensymbol GLA
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Alpha-Galactosidase
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min