missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human alpha-Fetoprotein DuoSet ELISA

Artikelnummer. 30021220
Ansicht ändern
Click to view available options
Konjugat:
Biotin
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konjugat Packungsgröße
30021220 Biotin 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30021220 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. DY1369
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 CHF
    1237.95 CHF / 1 Sets
    Sparen 72.05 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sufficient for at least 15 96-well plates

The Human alpha-Fetoprotein DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human alpha-Fetoprotein/AFP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konjugat Biotin
Assay-Bereich 78.10 to 5000 pg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 174
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.