missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Abnova™ Human ALOX12B Full-length ORF (NP_001130.1, 1 a.a. - 701 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16151501
Verfügbar ab: 09-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Abnova™ Human ALOX12B Full-length ORF (NP_001130.1, 1 a.a. - 701 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Artikelnummer. 16151501
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16151501

Marke: Abnova™ H00000242P01.10ug

Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

This gene encodes an enzyme involved in the converstion of arachidonic acid to 12R-hydroxyeicosatetraenoic acid. Mutations in this gene are associated with nonbullous congenital ichthyosiform erythroderma. [provided by RefSeq]

Sequence: MATYKVRVATGTDLLSGTRDSISLTIVGTQGESHKQLLNHFGRDFATGAVGQYTVQCPQDLGELIIIRLHKERYAFFPKDPWYCNYVQICAPNGRIYHFPAYQWMDGYETLALREATGKTTADDSLPVLLEHRKEEIRAKQDFYHWRVFLPGLPSYVHIPSYRPPVRRHRNPNRPEWNGYIPGFPILINFKATKFLNLNLRYSFLKTASFFVRLGPMALAFKVRGLLDCKHSWKRLKDIRKIFPGKKSVVSEYVAEHWAEDTFFGYQYLNGVNPGLIRRCTRIPDKFPVTDDMVAPFLGEGTCLQAELEKGNIYLADYRIMEGIPTVELSGRKQHHCAPLCLLHFGPEGKMMPIAIQLSQTPGPDCPIFLPSDSEWDWLLAKTWVRYAEFYSHEAIAHLLETHLIAEAFCLALLRNLPMCHPLYKLLIPHTRYTVQINSIGRAVLLNEGGLSAKGMSLGVEGFAGVMVRALSELTYDSLYLPNDFVERGVQDLPGYYYRDDSLAVWNALEKYVTEIITYYYPSDAAVEGDPELQSWVQEIFKECLLGRESSGFPRCLRTVPELIRYVTIVIYTCSAKHAAVNTGQMEFTAWMPNFPASMRNPPIQTKGLTTLETFMDTLPDVKTTCITLLVLWTLSREPDDRRPLGHFPDIHFVEEAPRRSIEAFRQRLNQISHDIRQRNKCLPIPYYYLDPVLIENSISI

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001130.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 242
Molekulargewicht 106.8kDa
Name ALOX12B (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias 12R-LOX
Gebräuchliche Bezeichnung ALOX12B
Gensymbol ALOX12B
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Abnova™ Human ALOX12B Full-length ORF (NP_001130.1, 1 a.a. - 701 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt