Learn More
Abnova™ Human ALKBH Full-length ORF (AAH25787.1, 1 a.a. - 389 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
This gene encodes a homolog to the E. coli alkB gene product. The E. coli alkB protein is part of the adaptive response mechanism of DNA alkylation damage repair. It is involved in damage reversal by oxidative demethylation of 1-methyladenine and 3-methylcytosine. [provided by RefSeq]
Sequence: MGKMAAAVGSVATLATEPGEDAFRKLFRFYRQSRPGTADLEGVIDFSAAHAARGKGPGAQKVIKSQLNVSSVSEQNAYRAGLQPVSKWQAYGLKGYPGFIFIPNPFLPGYQWHWVKQCLKLYSQKPNVCNLDKHMSKEETQDLWEQSKEFLRYKEATKRRPRSLLEKLRWVTVGYHYNWDSKKYSADHYTPFPSDLGFLSEQVAAACGFEDFRAEAGILNYYRLDSTLGIHVDRSELDHSKPLLSFSFGQSAIFLLGGLQRDEAPTAMFMHSGDIMIMSGFSRLLNHAVPRVLPNPEGEGLPHCLEAPLPAVLPRDSMVEPCSMEDWQVCASYLKTARVNMTVRQVLATDQNFPLEPIEDEKRDISTEGFCHLDDQNSEVKRARINPHS
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH25787.1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 8846 |
Molekulargewicht | 68.42kDa |
Name | ALKBH (Human) Recombinant Protein (P01) |
Reinigungsverfahren | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 10 μg |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human ALKBH Full-length ORF (AAH25787.1, 1 a.a. - 389 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur